Stampa…
Dibenzosuberone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-one, 5-Dibenzosuberone, Dibenzo[b,f]cycloheptan-1-one
D1801-25G D1801-100G
TCIAD1801-25GEA 17 EUR
TCIAD1801-25G TCIAD1801-100G
Dibenzosuberone ≥98.0% (by GC)
Dibenzosuberone
Formula: C₁₅H₁₂O
Peso molecolare: 208,26 g/mol
Punto di ebollizione: 148°C
Punto di fusione: 31…34 °C
Densità: 1,1635 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003587
CAS Number: 1210-35-1
EINECS: 214-912-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a17841e9bcc9933a4928d0fb9903407ca64d6155&vid=a17841e9bcc9933a4928d0fb9903407ca64d6155&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %