Stampa…
2-Indolinone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Oxindole, Oxindole, Indolin-2-one, 2,3-Dihydro-2-indolone
O0272-25G O0272-5G
TCIAO0272-25GEA 74 EUR
TCIAO0272-25G TCIAO0272-5G
2-Indolinone ≥98.0% (by GC)
2-Indolinone
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133,15 g/mol
Punto di ebollizione: 227°C
Punto di fusione: 122…125 °C
Densità: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005711
CAS Number: 59-48-3
EINECS: 200-429-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33687cf72144b975b2e99fb329a4c8c195f24f90&vid=33687cf72144b975b2e99fb329a4c8c195f24f90&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 130.0 deg-C