Stampa…
1-Etil-2-pirrolidone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: N-Etil-2-pirrolidone
E0358-25ML E0358-250ML
TCIAE0358-25MLEA 17 EUR
TCIAE0358-25ML TCIAE0358-250ML
1-Etil-2-pirrolidone ≥98.0% (by GC)
1-Etil-2-pirrolidone
Formula: C₆H₁₁NO
Peso molecolare: 113,16 g/mol
Punto di ebollizione: 218°C
Densità: 0,9979 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 76°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003199
CAS Number: 2687-91-4
EINECS: 220-250-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a11315fa3c152bb352f16217ef767af41c0ae7f&vid=9a11315fa3c152bb352f16217ef767af41c0ae7f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %