Stampa…
3-Butyne-2-one ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
B2393-5G B2393-1G
TCIAB2393-5GEA 186 EUR
TCIAB2393-5G TCIAB2393-1G
3-Butyne-2-one ≥97.0% (by GC)
3-Butyne-2-one
Formula: C₄H₄O
Punto di ebollizione: 86°C
Densità: 0,886 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: -1°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008775
CAS Number: 1423-60-5
EINECS: 215-834-2
UN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5c73c09318959aacd747c830d7276223e1a4412&vid=f5c73c09318959aacd747c830d7276223e1a4412&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %