Stampa…
Propilene carbonato ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P0525-25G P0525-500G
TCIAP0525-25GEA 17 EUR
TCIAP0525-25G TCIAP0525-500G
Propilene carbonato ≥98.0% (by GC)
Propilene carbonato
Formula: C₄H₆O₃
Punto di ebollizione: 242°C
Punto di fusione: -49°C
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 132°C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005385
CAS Number: 108-32-7
EINECS: 203-572-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd4f74a96ae6d9c8ed1a11d6e5993155eefbc650&vid=dd4f74a96ae6d9c8ed1a11d6e5993155eefbc650&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %