2'-Methylacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms:
o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone, 1-(o-Tolyl)ethanone
Formula:
C₉H₁₀O Peso molecolare: 134.18 g/mol Punto di ebollizione: 216°C Flash Pt: 76°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008734 CAS Number: 577-16-2 EINECS: 209-408-5 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |