Stampa…
Tricyclo[5.2.1.0(2,6)]-8-decanone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Hexahydro-1H-4,7-methanoinden-5(6H)-one, Tricyclo[5.2.1.0(2,6)]decan-8-one
T1321-25ML T1321-500ML
TCIAT1321-25MLEA 27 EUR
TCIAT1321-25ML TCIAT1321-500ML
Tricyclo[5.2.1.0(2,6)]-8-decanone ≥95.0% (by GC)
Tricyclo[5.2.1.0(2,6)]-8-decanone
Formula: C₁₀H₁₄O
Peso molecolare: 150,22 g/mol
Punto di ebollizione: 132°C
Flash Pt: 102°C
MDL Number: MFCD00168034
CAS Number: 13380-94-4
EINECS: 236-458-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d69dbec0cf515de01f6fef807b731a08e082b082&vid=d69dbec0cf515de01f6fef807b731a08e082b082&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %