Stampa…
3-Methoxypropiononitrile ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 3-Methoxypropanenitrile, 3-Methoxypropionitrile
M0653-25ML M0653-500ML
TCIAM0653-25MLEA 16 EUR
TCIAM0653-25ML TCIAM0653-500ML
3-Methoxypropiononitrile ≥99.0% (by GC)
3-Methoxypropiononitrile
Formula: C₄H₇NO
Punto di ebollizione: 166°C
Punto di fusione: -63°C
Densità: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 65°C
MDL Number: MFCD00001958
CAS Number: 110-67-8
EINECS: 203-790-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad440cb5d541fa76a65600f9bb12c9511fd0b2a0&vid=ad440cb5d541fa76a65600f9bb12c9511fd0b2a0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %