Stampa…
Pyridine-2-carbonitrile ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Cyanopyridine, 2-Pyridinecarbonitrile, Picolinonitrile
C0455-25G C0455-500G
TCIAC0455-25GEA 17 EUR
TCIAC0455-25G TCIAC0455-500G
Pyridine-2-carbonitrile ≥99.0% (by GC)
Pyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₄N₂
Peso molecolare: 104,11 g/mol
Punto di ebollizione: 225°C
Punto di fusione: 26…28 °C
Densità: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006218
CAS Number: 100-70-9
EINECS: 202-880-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50f12477d645d64a1527dc7d983ef822a026e5aa&vid=50f12477d645d64a1527dc7d983ef822a026e5aa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %