Stampa…

4-Phenylbenzonitrile ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: 4-Biphenylcarbonitrile, 4-Cyanobiphenyl, p-Phenylbenzonitrile, [1,1'-Biphenyl]-4-carbonitrile

C1299-25G C1299-5G
TCIAC1299-25GEA 135 EUR
TCIAC1299-25G TCIAC1299-5G
4-Phenylbenzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Phenylbenzonitrile
Formula: C₁₃H₉N
Peso molecolare: 179,22 g/mol
Punto di ebollizione: 193°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001821
CAS Number: 2920-38-9
EINECS: 220-860-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8c83a9d3d210cb43ead9a21c2999fde18c0de51&vid=e8c83a9d3d210cb43ead9a21c2999fde18c0de51&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 88.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR