Stampa…
n-Butirronitrile ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Nitrile butirrico
B0768-25ML B0768-500ML
TCIAB0768-25MLEA 16 EUR
TCIAB0768-25ML TCIAB0768-500ML
n-Butirronitrile ≥99.0% (by GC)
n-Butirronitrile
Formula: C₄H₇N
Peso molecolare: 69.11 g/mol
Punto di ebollizione: 118
Punto di fusione: -112
Flash Pt: 17°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001968
CAS Number: 109-74-0
EINECS: 203-700-6
UN: 2411
ADR: 3 II
Merck Index: 14,01597
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=baca4c9649056aa2831683c9ced05d6cd5072e2a&vid=baca4c9649056aa2831683c9ced05d6cd5072e2a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %