Stampa…
2-Chlorothioanisole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-2-(methylthio)benzene, 2-Chlorophenyl methyl sulphide
C2069-25G C2069-5G
TCIAC2069-25GEA 62 EUR
TCIAC2069-25G TCIAC2069-5G
2-Chlorothioanisole ≥98.0% (by GC)
2-Chlorothioanisole
Formula: C₇H₇ClS
Punto di ebollizione: 227°C
MDL Number: MFCD00040124
CAS Number: 17733-22-1
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94c8278fe693ff52f520989112d5cd1a215b05b1&vid=94c8278fe693ff52f520989112d5cd1a215b05b1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %