3-Chloro-6-methoxypyridazine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
C2376-25G
C2376-5G
TCIAC2376-25GEA
211
EUR
TCIAC2376-25G
TCIAC2376-5G
3-Chloro-6-methoxypyridazine ≥97.0% (by GC)
3-Chloro-6-methoxypyridazine
Formula:
C₅H₅ClN₂O Peso molecolare: 144.56 g/mol Punto di ebollizione: 175°C Punto di fusione: 91 |
MDL Number:
MFCD00006467 CAS Number: 1722-10-7 EINECS: 217-019-7 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 89.0 to 93.0 deg-C |