Stampa…
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D3721-25G D3721-5G
TCIAD3721-25GEA 224 EUR
TCIAD3721-25G TCIAD3721-5G
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Formula: C₄HCl₂N₃O₂
Punto di ebollizione: 139°C
Densità: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00127867
CAS Number: 49845-33-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e13203cde318768265384533b3246f59f2058ca7&vid=e13203cde318768265384533b3246f59f2058ca7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %