Stampa…
Chlorosulphonyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C0886-25G C0886-500G C0886-100G
TCIAC0886-25GEA 28 EUR
TCIAC0886-25G TCIAC0886-500G TCIAC0886-100G
Chlorosulphonyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Chlorosulphonyl isocyanate
Formula: CClNO₃S
Punto di ebollizione: 107°C
Punto di fusione: -80°C
Densità: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011608
CAS Number: 1189-71-5
EINECS: 214-715-2
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=746cffb0636acb6236846bedeb010c1bee508e89&vid=746cffb0636acb6236846bedeb010c1bee508e89&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %