Stampa…
2,3-Dichlorophenyl isocyanate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Isocyanic acid 2,3-Dichlorophenyl ester
I0499-5G I0499-1G
TCIAI0499-5GEA 54 EUR
TCIAI0499-5G TCIAI0499-1G
2,3-Dichlorophenyl isocyanate ≥97.0% (by GC)
2,3-Dichlorophenyl isocyanate
Formula: C₇H₃Cl₂NO
Peso molecolare: 188,01 g/mol
Punto di ebollizione: 66°C
Densità: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002000
CAS Number: 41195-90-8
EINECS: 255-253-1
UN: 2250
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a62bbc2137d9b9140f91d2abb2900b430baa528&vid=8a62bbc2137d9b9140f91d2abb2900b430baa528&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %