2-Chloroethyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₄ClNO Punto di ebollizione: 135°C Densità: 1,24 g/cm³ (15 °C) Flash Pt: 56°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002043 CAS Number: 1943-83-5 EINECS: 217-734-4 UN: 2478 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |