2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₄HCl₂FN₂ Punto di ebollizione: 80°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00233551 CAS Number: 2927-71-1 ADR: 8,III |
|
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 37.0 to 41.0 deg-C |