Stampa…
2-Chloro-3-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C2447-25G C2447-5G
TCIAC2447-25GEA 163 EUR
TCIAC2447-25G TCIAC2447-5G
2-Chloro-3-fluoropyridine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-3-fluoropyridine
Formula: C₅H₃ClFN
Peso molecolare: 131.54 g/mol
Punto di ebollizione: 80°C
Flash Pt: 63°C
MDL Number: MFCD03095302
CAS Number: 17282-04-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c83e6f41e3db0aa33dba382f318a82442dd6008&vid=2c83e6f41e3db0aa33dba382f318a82442dd6008&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %