Stampa…
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0373-25G D0373-5G
TCIAD0373-25GEA 72 EUR
TCIAD0373-25G TCIAD0373-5G
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₄Cl₂O₃
Punto di ebollizione: 341 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 268…269 °C
MDL Number: MFCD00002550
CAS Number: 3336-41-2
EINECS: 222-071-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e170486878fbfbc53704030fb1382e72cac3098&vid=2e170486878fbfbc53704030fb1382e72cac3098&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency