Stampa…
(±)-Acido 2-cloropropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
C0275-25G C0275-500G
TCIAC0275-25GEA 26 EUR
TCIAC0275-25G TCIAC0275-500G
(±)-Acido 2-cloropropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-Acido 2-cloropropionico
Formula: C₃H₅ClO₂
Punto di ebollizione: 186°C
Punto di fusione: –12°C
Densità: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 106°C
MDL Number: MFCD00004224
CAS Number: 598-78-7
EINECS: 209-952-3
UN: 2511
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71d2e60a17bdbb1adb6361556614d62f92a724aa&vid=71d2e60a17bdbb1adb6361556614d62f92a724aa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %