Stampa…
2-Chloronicotinamide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C1404-25G C1404-5G
TCIAC1404-25GEA 88 EUR
TCIAC1404-25G TCIAC1404-5G
2-Chloronicotinamide ≥98.0% (by GC)
2-Chloronicotinamide
Formula: C₆H₅ClN₂O
Punto di fusione: 164…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006237
CAS Number: 10366-35-5
EINECS: 233-808-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=461eb750bc5f84b4b625c3647cc3634c7b5ee397&vid=461eb750bc5f84b4b625c3647cc3634c7b5ee397&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 167.0 deg-C
Solubility in hot Water very faint turbidity