Stampa…
Cloroacetammide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C0086-25G C0086-500G
TCIAC0086-25GEA 16 EUR
TCIAC0086-25G TCIAC0086-500G
Cloroacetammide ≥98.0% (by GC)
Cloroacetammide
Formula: C₂H₄ClNO
Punto di ebollizione: 225°C
Punto di fusione: 115…117 °C
Densità: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008027
CAS Number: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02110
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de851f0e55aa7afcea4b57628c6377716e9d8dfb&vid=de851f0e55aa7afcea4b57628c6377716e9d8dfb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency