Stampa…
Simclosene ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Acido tricloroisocianurico
T0620-25G T0620-500G
TCIAT0620-25GEA 16 EUR
TCIAT0620-25G TCIAT0620-500G
Simclosene ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Simclosene
Formula: C₃Cl₃N₃O₃
Peso molecolare: 232,41 g/mol
Punto di ebollizione: 413 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 225…230 °C
Densità: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 225 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006553
CAS Number: 87-90-1
EINECS: 201-782-8
UN: 2468
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,09641
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be99e71daba067f46d5d31e64b31159d2bf26299&vid=be99e71daba067f46d5d31e64b31159d2bf26299&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Solubility in Acetone very faint turbidity