Stampa…
Diclone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0384-25G D0384-500G
TCIAD0384-25GEA 16 EUR
TCIAD0384-25G TCIAD0384-500G
Diclone ≥95.0% (by GC)
Diclone
Formula: C₁₀H₄Cl₂O₂
Punto di ebollizione: 304 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 193 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (16 °C)
MDL Number: MFCD00001677
CAS Number: 117-80-6
EINECS: 204-210-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03045
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=851d209e9e80f32d7e39b3ac41ffb354bbc0a2be&vid=851d209e9e80f32d7e39b3ac41ffb354bbc0a2be&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency