Stampa…
N-Clorosuccinimide ≥98.0% (by titrimetric analysis) per sintesi
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Chloropyrrolidine-2,5-dione
C0291-25G C0291-500G C0291-100G
TCIAC0291-25GEA 16 EUR
TCIAC0291-25G TCIAC0291-500G TCIAC0291-100G
N-Clorosuccinimide ≥98.0% (by titrimetric analysis) per sintesi
N-Clorosuccinimide
Formula: C₄H₄ClNO₂
Peso molecolare: 133,53 g/mol
Punto di ebollizione: 216,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 148…151 °C
Densità: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005511
CAS Number: 128-09-6
EINECS: 204-878-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,02164
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e13a1ad23fa99bd2c10fe8dc35f1c3578a3438d&vid=fa83084b66492d73411cda461348a7eec5254a10&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 151.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency