Stampa…
5-Chloro-1-indanone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C1644-1G C1644-5G
TCIAC1644-1GEA 36 EUR
TCIAC1644-1G TCIAC1644-5G
5-Chloro-1-indanone ≥97.0% (by GC)
5-Chloro-1-indanone
Formula: C₉H₇ClO
Peso molecolare: 166,61 g/mol
Punto di ebollizione: 150 °C (0,2 -rr)
Punto di fusione: 100 °C
MDL Number: MFCD00041456
CAS Number: 42348-86-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae657af745026833a612cfd3208d9915c9635a63&vid=ae657af745026833a612cfd3208d9915c9635a63&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C