Stampa…
2-Chlorobenzophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: o-Chlorobenzophenone, (2-Chlorophenyl)(phenyl)methanone
C1150-25G C1150-500G C1150-100G
TCIAC1150-25GEA 20 EUR
TCIAC1150-25G TCIAC1150-500G TCIAC1150-100G
2-Chlorobenzophenone ≥98.0% (by GC)
2-Chlorobenzophenone
Formula: C₁₃H₉ClO
Peso molecolare: 216,67 g/mol
Punto di ebollizione: 180°C
Punto di fusione: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000558
CAS Number: 5162-03-8
EINECS: 225-936-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2789bc0f3395649c652adf80d4bc1e1e45fca8a8&vid=2789bc0f3395649c652adf80d4bc1e1e45fca8a8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency