Stampa…
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D3613-1G D3613-25G D3613-5G
TCIAD3613-1GEA 30 EUR
TCIAD3613-1G TCIAD3613-25G TCIAD3613-5G
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Punto di ebollizione: 109°C
Punto di fusione: 26 °C
Densità: 1,39 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00023197
CAS Number: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17b1833fe7179da6c04de6b7736474f0eeb3eba6&vid=17b1833fe7179da6c04de6b7736474f0eeb3eba6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %