Stampa…
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
398290050 398290010
ACRO398290050EA 202 EUR
ACRO398290050 ACRO398290010
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Peso molecolare: 163,01 g/mol
Punto di ebollizione: 109 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: 26…28 °C
Densità: 1,39 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023197
CAS Number: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %