Stampa…
2,4,5-Trichloropyrimidine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T2512-25G T2512-5G
TCIAT2512-25GEA 214 EUR
TCIAT2512-25G TCIAT2512-5G
2,4,5-Trichloropyrimidine ≥98.0% (by GC)
2,4,5-Trichloropyrimidine
Formula: C₄HCl₃N₂
Punto di ebollizione: 96°C
MDL Number: MFCD03788200
CAS Number: 5750-76-5
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cde982627eed476c51e647903dd629de19ac469d&vid=cde982627eed476c51e647903dd629de19ac469d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %