3,6-Dichloropyridazine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
D1465-25G
D1465-500G
TCIAD1465-25GEA
17
EUR
TCIAD1465-25G
TCIAD1465-500G
3,6-Dichloropyridazine ≥98.0% (by GC)
3,6-Dichloropyridazine
Formula:
C₄H₂Cl₂N₂ Punto di ebollizione: 89 - 91 °C (0,2 -rr) Punto di fusione: 70 °C Densità: 1,7 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006466 CAS Number: 141-30-0 EINECS: 205-478-6 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 67.0 to 70.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |