Stampa…
Chlorodiphenylphosphine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: DPPC, Diphenylchlorophosphine
C0597-25G C0597-500G C0597-100G
TCIAC0597-25GEA 35 EUR
TCIAC0597-25G TCIAC0597-500G TCIAC0597-100G
Chlorodiphenylphosphine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Chlorodiphenylphosphine
Formula: C₁₂H₁₀ClP
Peso molecolare: 220,64 g/mol
Punto di ebollizione: 215°C
Punto di fusione: 14…16 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 138°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000529
CAS Number: 1079-66-9
EINECS: 214-093-2
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5529600afd58a0dcf56a9b7b7db9a5e143d31c06&vid=5529600afd58a0dcf56a9b7b7db9a5e143d31c06&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %