Stampa…

Trichloro(phenyl)silane ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: Phenyltrichlorosilane

P0240-25G P0240-500G
TCIAP0240-25GEA 16 EUR
TCIAP0240-25G TCIAP0240-500G
Trichloro(phenyl)silane ≥98.0% (by GC)
Trichloro(phenyl)silane
Formula: C₆H₅Cl₃Si
Peso molecolare: 211,55 g/mol
Punto di ebollizione: 201°C
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 1,315 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 91°C
MDL Number: MFCD00000479
CAS Number: 98-13-5
EINECS: 202-640-8
UN: 1804
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18fd8e484900fb37f1da954108c3a44c3b391cf3&vid=18fd8e484900fb37f1da954108c3a44c3b391cf3&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR