Stampa…
Chlorodimethylsilane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Dimethylchlorosilane
C0778-25ML C0778-250ML
TCIAC0778-25MLEA 25 EUR
TCIAC0778-25ML TCIAC0778-250ML
Chlorodimethylsilane ≥95.0% (by GC)
Chlorodimethylsilane
Formula: C₂H₇ClSi
Peso molecolare: 94,62 g/mol
Punto di ebollizione: 37°C
Punto di fusione: -111°C
Densità: 0,863 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -20°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000495
CAS Number: 1066-35-9
EINECS: 213-912-0
UN: 2985
ADR: 3,II
REACH: 01-2119486782-25
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02a02034b22ac17ef74eda6e6a0200db17f3aac1&vid=02a02034b22ac17ef74eda6e6a0200db17f3aac1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %