Stampa…

Metiltriclorosilano ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: Trichloro(methyl)silane

M0450-25G M0450-500G M0450-100G
TCIAM0450-25GEA 17 EUR
TCIAM0450-25G TCIAM0450-500G TCIAM0450-100G
Metiltriclorosilano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Metiltriclorosilano
Formula: CH₃Cl₃Si
Peso molecolare: 149,48 g/mol
Punto di ebollizione: 66°C
Punto di fusione: –90°C
Densità: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –8°C
MDL Number: MFCD00000481
CAS Number: 75-79-6
EINECS: 200-902-6
UN: 1250
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475226-36
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7362417faf61568aca62df7b3ac9836b15fa28f3&vid=7362417faf61568aca62df7b3ac9836b15fa28f3&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR