Stampa…
2,3-Dichloroquinoxaline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D2622-25G D2622-5G
TCIAD2622-25GEA 107 EUR
TCIAD2622-25G TCIAD2622-5G
2,3-Dichloroquinoxaline ≥98.0% (by GC)
2,3-Dichloroquinoxaline
Formula: C₈H₄Cl₂N₂
Punto di ebollizione: 301 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 152…153 °C
MDL Number: MFCD00006720
CAS Number: 2213-63-0
EINECS: 218-667-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=edf5e32dd30f11a7da6dd5f02c73ec7467e3031b&vid=edf5e32dd30f11a7da6dd5f02c73ec7467e3031b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 154.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity