1,4-Dichloro-2-butyne ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₄Cl₂ Punto di ebollizione: 166°C Punto di fusione: –34,5 °C Densità: 1,2613 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 160°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000981 CAS Number: 821-10-3 EINECS: 212-474-8 UN: 2810 ADR: 6.1,II |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...