Stampa…
α,4-Dichloro-α-phenyltoluene ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C1234-25G C1234-500G
TCIAC1234-25GEA 28 EUR
TCIAC1234-25G TCIAC1234-500G
α,4-Dichloro-α-phenyltoluene ≥96.0% (by GC)
α,4-Dichloro-α-phenyltoluene
Formula: C₁₃H₁₀Cl₂
Punto di ebollizione: 160°C
Densità: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000856
CAS Number: 134-83-8
EINECS: 205-158-6
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b797b56134134bba9d7ceedb81e2d4ab23fe3b0&vid=9b797b56134134bba9d7ceedb81e2d4ab23fe3b0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %