Stampa…

4-(Methylthio)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

M0739-25G M0739-250G
TCIAM0739-25GEA 31 EUR
TCIAM0739-25G TCIAM0739-250G
4-(Methylthio)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
4-(Methylthio)benzaldehyde
Formula: C₈H₈OS
Peso molecolare: 152,22 g/mol
Punto di ebollizione: 153°C
Densità: 1,14 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006948
CAS Number: 3446-89-7
EINECS: 222-365-7
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=438e248d685cd12a91147234463f29ceda039496&vid=438e248d685cd12a91147234463f29ceda039496&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR