Stampa…
6-Nitroveratraldehyde ≥85.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde
N0538-25G N0538-5G
TCIAN0538-25GEA 409 EUR
TCIAN0538-25G TCIAN0538-5G
6-Nitroveratraldehyde ≥85.0% (by GC)
6-Nitroveratraldehyde
Formula: C₉H₉NO₅
Peso molecolare: 211,17 g/mol
Punto di fusione: 134…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007134
CAS Number: 20357-25-9
EINECS: 243-762-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1361893d048039447e522f4fd2501d72ba9efd95&vid=1361893d048039447e522f4fd2501d72ba9efd95&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 85.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C