Stampa…
5-Nitro-2-furaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 5-Nitrofurfural
N0387-25G N0387-5G
TCIAN0387-25GEA 81 EUR
TCIAN0387-25G TCIAN0387-5G
5-Nitro-2-furaldehyde ≥98.0% (by GC)
5-Nitro-2-furaldehyde
Formula: C₅H₃NO₄
Peso molecolare: 141,08 g/mol
Punto di ebollizione: 272 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 35 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003230
CAS Number: 698-63-5
EINECS: 211-816-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b0f2d5cd2885e51718c584bf4058d597791503d&vid=6b0f2d5cd2885e51718c584bf4058d597791503d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency