Stampa…
2-Furaldeide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
F0073-25G F0073-500G
TCIAF0073-25GEA 17 EUR
TCIAF0073-25G TCIAF0073-500G
2-Furaldeide ≥98.0% (by GC)
Formula: C₅H₄O₂
Punto di ebollizione: 160°C
Punto di fusione: -37°C
Densità: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 59°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003229
CAS Number: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN: 1199
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,04304
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b3a35789bb32b85627a91a1922f9ed551c6d2e9&vid=2b3a35789bb32b85627a91a1922f9ed551c6d2e9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %