Stampa…
1,2-Epossibutano ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1,2-Butylene oxide, 1,2-Butylene Oxide, 1,2-Epoxybutane, Ethylethylene Oxide, Ethyloxirane
B0719-25ML B0719-500ML B0719-100ML
TCIAB0719-25MLEA 19 EUR
TCIAB0719-25ML TCIAB0719-500ML TCIAB0719-100ML
1,2-Epossibutano ≥99.0% (by GC)
1,2-Epossibutano
Formula: C₄H₈O
Peso molecolare: 72,11 g/mol
Punto di ebollizione: 63 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –130 °C
Densità: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -22°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005153
CAS Number: 106-88-7
EINECS: 203-438-2
UN: 3022
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff51ece749bb292a8923432b669479843963af95&vid=ff51ece749bb292a8923432b669479843963af95&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %