2-Bromothioanisole ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Bromo-2-(methylthio)benzene, 2-Bromophenyl methyl sulphide, (2-Bromophenyl)(methyl)sulphane
Formula:
C₇H₇BrS Punto di ebollizione: 256°C Punto di fusione: –24,5 °C Densità: 1,5135 g/cm³ (16 °C) |
MDL Number:
MFCD00000066 CAS Number: 19614-16-5 EINECS: 243-183-4 ADR: 9, |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...