Stampa…
4-Bromoresorcinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Bromobenzene-1,3-diol
B0654-25G B0654-5G
TCIAB0654-25GEA 410 EUR
TCIAB0654-25G TCIAB0654-5G
4-Bromoresorcinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromoresorcinol
Formula: C₆H₅BrO₂
Peso molecolare: 189,01 g/mol
Punto di ebollizione: 150°C
Punto di fusione: 98 °C
MDL Number: MFCD00002272
CAS Number: 6626-15-9
EINECS: 229-586-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b72eba01370036b9e0d5523f6098ac20de542f27&vid=b72eba01370036b9e0d5523f6098ac20de542f27&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C