Stampa…
2-Bromo-3-hydroxypyridine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
B1478-25G B1478-5G
TCIAB1478-25GEA 99 EUR
TCIAB1478-25G TCIAB1478-5G
2-Bromo-3-hydroxypyridine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Bromo-3-hydroxypyridine
Formula: C₅H₄BrNO
Punto di ebollizione: 232 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 185…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006220
CAS Number: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07f669e251e00727527f1fc46022e1cb9224ac3a&vid=07f669e251e00727527f1fc46022e1cb9224ac3a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 188.0 deg-C