Stampa…
4-Bromo-2,6-dimethylanisole ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B3016-25G B3016-5G
TCIAB3016-25GEA 104 EUR
TCIAB3016-25G TCIAB3016-5G
4-Bromo-2,6-dimethylanisole ≥96.0% (by GC)
4-Bromo-2,6-dimethylanisole
Formula: C₉H₁₁BrO
Punto di ebollizione: 120°C
MDL Number: MFCD00143259
CAS Number: 14804-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19b74fcfa2b5332cde9b772994f83e97f01c4026&vid=19b74fcfa2b5332cde9b772994f83e97f01c4026&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %