Stampa…

1-Bromo-2-methoxyethane ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 2-Bromoethyl methyl ether

B1242-25G B1242-250G
TCIAB1242-25GEA 40 EUR
TCIAB1242-25G TCIAB1242-250G
1-Bromo-2-methoxyethane ≥95.0% (by GC)
1-Bromo-2-methoxyethane
Formula: BrH₂CCH₂OCH₃
Peso molecolare: 138,99 g/mol
Punto di ebollizione: 114°C
Densità: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 28°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000236
CAS Number: 6482-24-2
EINECS: 229-339-4
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed7d1608900732e25427fece9e7bf942f450ca5e&vid=ed7d1608900732e25427fece9e7bf942f450ca5e&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR