2-Amino-3,5-dibromopyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₄Br₂N₂ Punto di ebollizione: 254 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 104 °C |
MDL Number:
MFCD00038041 CAS Number: 35486-42-1 EINECS: 252-590-6 |
|
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 103.0 to 107.0 deg-C |